Få mere at vide
3(Z)-Nonenol, TRC
Artikelnummer. 30483889
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30483889 10 g
1 options
Artikelnummer. 30483889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64956010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3(Z)-Nonenol
CAS 10340-23-5
Molekylær formel C9H18O
Mængde 10 g
Synonym (Z)-3-Nonen-1-ol, (Z)-3-Nonen-1ol, (Z)-3-Nonen-1-ol, 3(Z)-Nonenol, cis-3-Nonen-1-ol, cis-3Nonenol
InChI formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
SMIL CCCCC\C=C/CCO
IUPAC navn (Z)-non-3-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 142.24
Formel vægt 142.1358