Få mere at vide
3-((z)-amino(hydroxyimino)methyl)benzoesyre,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300323
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10300323 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10300323 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07614DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoic acid
CAS 199447-10-4
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H8N2O3
MDL nummer MFCD02083499
Mængde 1 g
Synonym 3-hydroxyamino iminomethyl-benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, 3-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-z-n'-hydroxycarbamimidoyl benzoic acid, 3-amino hydroxyimino methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-n-hydroxycarbamimidoyl, benzoic acid, 3-z-amino hydroxyimino methyl, benzoic acid, 3-hydroxyamino iminomethyl-9ci
InChI nøgle LJCLPFBIVUPTAR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=NO)N
IUPAC navn 3-[(Z)-N'-hydroxycarbamimidoyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 180.163
PubChem CID 9603503
Formel vægt 180.16
Procent renhed 90%