Få mere at vide
Gilson™ 3-vejs ventilsæt
Artikelnummer. 16686135 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Oversigt:
FC203
FC204
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
16686135 FC203 -
16606145 FC204 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16686135 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 170730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8895.00 DKK
    7484.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 1410.42 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Disse samlinger og pakker tilføjer fraktionsopsamlingsmuligheder til forskellige Gilson instrumenter.
  • Oprensningsteknik HPLC
  • Brugt med fraktionssamler
Tekniske data
Oversigt FC203
Diameter (metrisk) Indvendig 1.5 mm