Få mere at vide
3-Vinylpyridine (>90%), TRC
Artikelnummer. 30449970
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449970 1 g
30454581 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30449970 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV4875001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-55-7
Molekylær formel C7 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 105.14
IUPAC navn 3-ethenylpyridine
SMIL C=Cc1cccnc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Vinylpyridine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h2-6H,1H2
Formel vægt 105.0578