Få mere at vide
3-Vinylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Vinylphenol |
| CAS | 620-18-8 |
| Molekylær formel | C8 H8 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6,9H,1H2 |
| SMIL | Oc1cccc(C=C)c1 |
| IUPAC navn | 3-ethenylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vægt | 120.0575 |