Få mere at vide
3-Ureidopropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Ureidopropionic Acid |
| CAS | 462-88-4 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Ureidopropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-4(9)6-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H3,5,6,9) |
| SMIL | NC(=O)NCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(carbamoylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.118 |
| Formel vægt | 132.053 |