missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Tropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Tropanol |
| CAS | 7432-10-2 |
| Molekylær formel | C8H15NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CN1C2CCC1CC(C2)O |
| IUPAC navn | 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.21 |
| Formel vægt | 141.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?