Få mere at vide
3-(Tritylthio)propionsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer og bruges også i medicin.
Opløselighed Delvis blandbar
i vand.
Bemærkninger
Stor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Tritylthio)propionic acid |
| CAS | 27144-18-9 |
| Molekylær formel | C22H20O2S |
| Lineær formel | (C6H5)3CSCH2CH2COOH |
| MDL nummer | MFCD00237291 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 3-tritylthio propanoic acid, s-trityl-3-mercaptopropionic acid, 3-tritylthio propionic acid, 3-tritylsulfanylpropionic acid, 3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, 3-tritylsulfanyl-propionic acid, 3-tritylmercapto propionic acid, s-trityl-beta-mercaptopropionic acid, propanoic acid, 3-triphenylmethyl thio, 3-tritylsulfanyl propanoic acid |
| Opløselighedsinformation | Delvist blandet i vand. |
| InChI nøgle | AECGEIVNZGQBJT-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |