Få mere at vide
3-Trimethylstannyl Benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Trimethylstannyl Benzoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5O2.3CH3.Sn/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-2,4-5H,(H,8,9);3*1H3; |
| Formel vægt | 286.0016 |