Få mere at vide
3-trimethylsilylpropynal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470011
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470011 5 g 5g
11450011 0.25 g 0.25g
11460011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470011 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044763.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2975-46-4 | C6H10OSi | 126.23 g/mol
3-Trimethylsilylpropynal fungerer som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer. Yderligere anvendes det til fremstilling af [3-(trimethylsilyl)-2-propinyliden]-malononitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2975-46-4
Molekylær formel C6H10OSi
Molekylvægt (g/mol) 126.23
MDL nummer MFCD01103709
InChI nøgle LJRWLSKYGWLYIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilylpropynal, 3-trimethylsilyl-2-propynal, 3-trimethylsilyl propiolaldehyde, 3-trimethylsilyl propynal, trimethylsilyl propiolaldehyde, 2-propynal, 3-trimethylsilyl, trimethylsilylpropynal, 3-trimethylsilyl prop-2-ynal
PubChem CID 2760865
IUPAC navn 3-trimethylsilylprop-2-ynal
SMIL C[Si](C)(C)C#CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trimethylsilylpropynal
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.86 g/mL
Kogepunkt 58°C to 60°C (37.5 mmHg)
Flammepunkt 29°C (84°F)
Lineær formel (CH3)3SiC≡CCHO
Brydningsindeks 1.4435
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 126.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske