Få mere at vide
3-(trimethylsilyl)propionsyre-d4 natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30457015
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30457015 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30457015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796882100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trimethylsilyl)propionic Acid-d4 Sodium Salt
CAS 24493-21-8
Molekylær formel C6 2H4 H9 O2 Si . Na
Mængde 100 mg
Synonym Sodium 3-(Trimethylsilyl)propionate-2,2,3,3-d4, 2,2,3,3-d4-3-(Trimethylsilyl)propionic Acid Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C6H14O2Si.Na/c1-9(2,3)5-4-6(7)8;/h4-5H2,1-3H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
SMIL [Na+].[2H]C([2H])(C(=O)[O-])C([2H])([2H])[Si](C)(C)C
IUPAC navn natrium; 2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 172.27
Formel vægt 172.0834