Få mere at vide
3-(trimethylsilyl)propionsyre-d4 natriumsalt, 98 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10535290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10535290 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10535290 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432120010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 24493-21-8 | C6H9D4NaO2Si | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
CAS 24493-21-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98 atom% D
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H9D4NaO2Si
Lineær formel (CH3)3SiCD2CD2CO2Na
Mængde 1 g
Synonym sodium 3-trimethylsilyl 2,2,3,3-2h4 propionate, 3-trimethylsilyl propionic acid-d4 sodium salt, 2,2,3,3-d4-3-trimethylsilyl propionic acid sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl 2 h? propanoate, sodium 3-trimethylsilyl 2h4 propanoate, tsp-d4, propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-trimethylsilyl-, sodium salt, sodium 3-trimethylsilyl propionate-2,2,3,3-d4, 3-trimethylsilyl propionic-2,2,3,3-d4 acid sodium salt, sodium-3-trimethylsilyl-2,2,3,3-tetradeuteriopropionate
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle OIIWPAYIXDCDNL-HGFPCDIYSA-M
SMIL C[Si](C)(C)CCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;2,2,3,3-tetradeuterio-3-trimethylsilylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 172.27
PubChem CID 23688921
Formel vægt 172.27
Procent renhed 98 atom% D
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Trimethylsilyl)propionic acid-d4 sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.