Få mere at vide
3-(Trimethylsilyl)propiolsyre, 97 %
Beskrivelse
3-(Trimethylsilyl)propiolsyre kan anvendes i den regioselektive fremstilling af 1,5-trisubstituerede 1H-1,2,3-triazoler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(trimethylsilyl)propiolsyre kan anvendes i den regioselektive fremstilling af 1,5-trisubstituerede 1H-1,2,3-triazoler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 105 °C til 110 °C (10 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid |
| Smeltepunkt | 47 °C til 49 °C |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 96 °C (205 °F) |
| Lineær formel | (CH3)3SiC≡CCO2H |
| Beilstein | 1755674 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| IUPAC navn | 3-trimethylsilylprop-2-ynsyre |
| Formel vægt | 142.23 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.