Få mere at vide
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid, 97%
Artikelnummer. 15460138
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460138 1 g 1g
15470138 5 g 5g
15480138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53380.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5683-31-8 | C6H10O2Si | 142.23 g/mol
3-(Trimethylsilyl)propiolsyre kan anvendes i den regioselektive fremstilling af 1,5-trisubstituerede 1H-1,2,3-triazoler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(trimethylsilyl)propiolsyre kan anvendes i den regioselektive fremstilling af 1,5-trisubstituerede 1H-1,2,3-triazoler. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5683-31-8
Molekylær formel C6H10O2Si
Molekylvægt (g/mol) 142.23
MDL nummer MFCD00190216
InChI nøgle IPEATTYBFBRNEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl propiolic acid, 3-trimethylsilyl propynoic acid, trimethylsilylpropiolic acid, 3-trimethylsilylpropynoic acid, 3-trimethylsilyl prop-2-ynoic acid, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl, tms-propynoic acid, acmc-209lul, 3-trimethylsilyl propynoicacid, 3-trimethylsilyl propalic acid
PubChem CID 2760863
SMIL C[Si](C)(C)C#CC(O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 105°C to 110°C (10mmHg)
Kemisk navn eller materiale 3-(Trimethylsilyl)propiolic acid
Smeltepunkt 47°C to 49°C
Mængde 1 g
Lineær formel (CH3)3SiC≡CCO2H
Beilstein 1755674
Flammepunkt 96°C (205°F)
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
IUPAC navn 3-trimethylsilylprop-2-ynsyre
Formel vægt 142.23
Procent renhed 97%