Få mere at vide
3-(trimethylsilyl)propioaldehyd-diethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470636 5 g 5g
15480636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53397.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 87219-80-5 | Molekylformel: C10H20O2Si | Molekylvægt: 200,353 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87219-80-5
Molekylær formel C10H20O2Si
Molekylvægt (g/mol) 200.353
MDL nummer MFCD08275372
InChI nøgle MDRSJACTZKYOAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 1-trimethylsilyl-3,3-diethoxy-1-propyne, 3-trimethylsilyl propiolaldehyde diethyl acetal, 3-trimethylsilylpropargyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 11206442
IUPAC navn 3,3-diethoxyprop-1-ynyl(trimethyl)silan
SMIL CCOC(C#C[Si](C)(C)C)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 170 °C til 172 °C
Kemisk navn eller materiale 3-(Trimethylsilyl)propiolaldehyde diethyl acetal
Mængde 5 g
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Brydningsindeks 1.431
Lineær formel (CH3)3SiC≡CCH(OCH2CH3)2
FN nummer UN1993
Formel vægt 200.35
Procent renhed 97%