Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide |
| Tæthed | 1.3510g/mL |
| Kogepunkt | 44 °C til 45 °C (2,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 62 °C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)3SiC∽CCH2Br |
| Mængde | 1 g |
| Specifik vægtfylde | 1.351 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.