Få mere at vide
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11382177
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382177 1 g 1g
11392177 5 g 5g
11302187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09649.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5272-36-6 | C6H12OSi | 128.25 g/mol
3-(Trimethylsilyl)propargylalkohol bruges som et reagens til at syntetisere Isbogrel, en Thromboxane A 2 (TXA 2) syntaseinhibitor og også en TXA 2 receptorantagonist, der har potentiale til at behandle astma.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(Trimethylsilyl)propargylalkohol bruges som et reagens
til at syntetisere Isbogrel, en Thromboxane A 2 (TXA 2) syntaseinhibitor og også en TXA 2 receptorantagonist, der har potentiale til at behandle astma.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Beskyt mod varme. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler, varme og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5272-36-6
Molekylær formel C6H12OSi
Molekylvægt (g/mol) 128.25
MDL nummer MFCD00002913
InChI nøgle ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
PubChem CID 78930
IUPAC navn 3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
SMIL C[Si](C)(C)C#CCO
Tekniske data
Kogepunkt 170°C to 172°C
Kemisk navn eller materiale 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
Mængde 1 g
Lineær formel (CH3)3SiC≡CCH2OH
FN nummer UN2810
Beilstein 1902505
Flammepunkt 66°C (150°F)
Opløselighedsinformation Not miscible with water.
Formel vægt 128.25
Procent renhed ≥98%
Brydningsindeks 1.451
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.865