Få mere at vide
[3-[(Trimethylsilyl)oxy]-2-cyclohexen-1-yl]-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3-[(Trimethylsilyl)oxy]-2-cyclohexen-1-yl]-benzene |
| CAS | 108643-81-8 |
| Molekylær formel | C15H22OSi |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Trimethyl[(3-phenyl-1-cyclohexen-1-yl)oxy]-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22OSi/c1-17(2,3)16-15-11-7-10-14(12-15)13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,12,14H,7,10-11H2,1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)OC1=CC(CCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | trimethyl-(3-phenylcyclohexen-1-yl)oxysilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.42 |
| Formel vægt | 246.144 |