Få mere at vide
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 97%
Artikelnummer. 15481248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481248 25 g 25g
15461248 1 g 1g
15471248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55101.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80673-00-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80673-00-3
Molekylær formel C10H13NSi
Molekylvægt (g/mol) 175.306
MDL nummer MFCD01863744
InChI nøgle MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl ethynyl pyridine, 3-trimethylsilylethynyl pyridine, 3-pyridylethynyl trimethylsilane, 3-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-3-ylethynyl silane, acmc-209pjw, 3-trimethylsilylethynylpyridine, trimethyl-2-3-pyridyl ethynyl silane, 1-3-pyridyl-2-trimethylsilylacetylene
PubChem CID 4100857
IUPAC navn trimethyl(2-pyridin-3-ylethynyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.922 g/mL
Kogepunkt 229°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 25 g
Formel vægt 175.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske