Få mere at vide
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421128
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421128 1 g 1g
15441128 250 mg 250mg
15431128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55012.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 190771-22-3 | C12H13NSi | 199.328 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190771-22-3
Molekylær formel C12H13NSi
Molekylvægt (g/mol) 199.328
MDL nummer MFCD09260494
InChI nøgle QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl benzonitrile, benzonitrile,3-2-trimethylsilyl ethynyl, benzonitrile, 3-2-trimethylsilyl ethynyl, 3-trimethylsilanylethynylbenzonitrile, 3-trimethylsilanylethynyl-benzonitrile
PubChem CID 22570318
IUPAC navn 3-(2-trimethylsilylethynyl)benzonitril
SMIL C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Smeltepunkt 42°C to 47°C
Mængde 1 g
Formel vægt 199.33
Procent renhed 97%