Learn More
3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trimethylsilyl)-2-propynoic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 170.0763 |