Få mere at vide
3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10720961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10720961 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10720961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313890010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trimethylsilyl-2-propyn-1-ol
Navn note 99%
CAS 5272-36-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.8650g/mL
Kogepunkt 76 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 66 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H12OSi
Lineær formel (CH3)3SIC∽CCH2OH
Brydningsindeks 1,4500 til 1,452
MDL nummer MFCD00002913
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.865
Synonym 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, 3-trimethylsilyl, 3-trimethylsilyl prop-2-yn-1-ol, 1-trimethylsilylpropargyl alcohol, acmc-209l1b, 3-trimethylsilylpropargyl alcohol, 3-trimethylsilanyl-prop-2-yn-1-ol, 3-trimethylsilyl-2-propyn-1-ol #
InChI nøgle ZVGCJDPEKKEYES-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)(C)C#CCO
IUPAC navn 3-trimethylsilylprop-2-yn-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 128.25
PubChem CID 78930
Formel vægt 128.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske