Få mere at vide
3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379577 5 g 5g
11359577 1 g 1g
11369577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041209.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 43112-38-5
Molekylær formel C6H13NO2Si
Molekylvægt (g/mol) 159.26
MDL nummer MFCD00010197
InChI nøgle AUKCYOUETBBMFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl oxazolidin-2-one, n-trimethylsilyl-2-oxazolidinone, 3-trimethylsilyl-2-oxazolidone, acmc-20amyd, pubchem24175, 2-oxazolidinone,3-trimethylsilyl, trimethyl 2-oxo-3-oxazolidinyl silane, 2-oxo-3-trimethylsilyl-1,3-oxazolidine
PubChem CID 123514
IUPAC navn 3-trimethylsilyl-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL C[Si](C)(C)N1CCOC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Trimethylsilyl-2-oxazolidinone
Tæthed 1.013 g/mL
Kogepunkt 99°C to 100°C (6 mmHg)
Flammepunkt 92°C (198°F)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vægt 159.26
Fysisk form Liquid