missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[3-(Trimethylammonium)propyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-(Trimethylammonium)propyl) Methanethiosulfonate Bromide |
| CAS | 220560-60-1 |
| Molekylær formel | C7 H18 N O2 S2 . Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO2S2.BrH/c1-8(2,3)6-5-7-11-12(4,9)10;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](C)(C)CCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | trimethyl(3-methylsulfonylsulfanylpropyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.26 |
| Formel vægt | 290.9962 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?