missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[3-(Trimethylammonium)propyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC

Artikelnummer. 30456962
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456962 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7959501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3-(Trimethylammonium)propyl) Methanethiosulfonate Bromide
CAS 220560-60-1
Molekylær formel C7 H18 N O2 S2 . Br
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H18NO2S2.BrH/c1-8(2,3)6-5-7-11-12(4,9)10;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].C[N+](C)(C)CCCSS(=O)(=O)C
IUPAC navn trimethyl(3-methylsulfonylsulfanylpropyl)azanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 292.26
Formel vægt 290.9962
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.