Få mere at vide
3-Trimethoxysilyl-Propyl-Methacrylate, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274160 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274160 100 g Amber glass bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 10274160 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3350/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 2530-85-0
Kogepunkt 190°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C10H20O5Si
MDL nummer 8593
Mængde 100 g
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
InChI nøgle XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropyl 2-methylprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 248.35
PubChem CID 17318
Formel vægt 248.35g/mol
Fysisk form Liquid