Få mere at vide
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat, 98%
Artikelnummer. 10412411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10412411 5 mL Glasflaske 5ml
10422411 100 mL Glasflaske 100ml
10247313 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10412411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    189.65 DKK / 5ml
    Spare 41.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-85-0
Molekylær formel C10H20O5Si
Molekylvægt (g/mol) 248.35
MDL nummer MFCD00008593
InChI nøgle XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 190,0 °C
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1,4300 til 1,4320
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, ether, methanol og kulbrinter
Viskositet 2,5 mm2/s (25 °C)
Formel vægt 248.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske