Få mere at vide
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate, 98%
Artikelnummer. 10247313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
Artikelnummer. 10247313
Brand: Thermo Scientific Acros 216555000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-85-0
Molekylær formel C10H20O5Si
Molekylvægt (g/mol) 248.35
MDL nummer MFCD00008593
InChI nøgle XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC navn 3-trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 190.0°C
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1.4300 to 1.4320
Mængde 500 mL
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,ether,methanol and,hydrocarbons
Viskositet 2.5 mm2/s (25°C)
Formel vægt 248.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske