Få mere at vide
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 213°C to 215°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trimethoxysilyl)-1-Propanethiol |
| Smeltepunkt | <-50°C |
| CAS | 4420-74-0 |
| Mængde | 100 mL |
| Tæthed | 1.05 g/cm3 at 25°C |
| MDL nummer | MFCD00004901 |
| Synonym | 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.34 |
| Grad | Research |