Få mere at vide
3-(Trifluormethylthio)anilin, 96 %
Artikelnummer. 11410168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410168 5 g 5g
11400168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23734.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 369-68-6 | C7H6F3NS | 193,19 g/mol
3-(Trifluormethylthio)anilin bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det er også involveret i den regioselektive Friedel-Crafts-alkylering i hexafluoracetonesesquihydrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Trifluormethylthio)anilin bruges som mellemprodukt i organisk syntese. Det er også involveret i den regioselektive Friedel-Crafts-alkylering i hexafluoracetonesesquihydrat.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-68-6
Molekylær formel C7H6F3NS
Molekylvægt (g/mol) 193.19
MDL nummer MFCD00190130
InChI nøgle DENPAKQJZNDKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylthio aniline, 3-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 3-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 3-trifluoromethyl thio aniline, 3-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 3-trifluoromethyl thio, benzeneamine, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 2735939
IUPAC navn 3-(trifluormethylsulfanyl)anilin
SMIL NC1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethylthio)aniline
Tæthed 1.348
Kogepunkt 221 °C til 224 °C
Flammepunkt 103 °C (218 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 193.19
Procent renhed 96%