Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 11394016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394016 5 g 5g
11384016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17280.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3796-23-4 | C6H4F3N | 147,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3796-23-4
Molekylær formel C6H4F3N
Molekylvægt (g/mol) 147.1
MDL nummer MFCD00100032
InChI nøgle JTZSFNHHVULOGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-pyridine, m-trifluoromethylpyridine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-picoline, pubchem8025, 3-cf3-pyridine, 5-trifluoromethylpyridine
PubChem CID 77417
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.28
Kogepunkt 111 °C til 114 °C
Flammepunkt 19 °C (66 °F)
Brydningsindeks 1.4173
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1563102
Formel vægt 147.1
Procent renhed 97%