Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15499718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499718 1 g 1g
15448166 250 mg 250mg
15409728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63174.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590371-38-3 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590371-38-3
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD08234940
InChI nøgle FBOSFEOQEZQFOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl isonicotinic acid, 3-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 3-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-trifluoromethyl, pubchem22216, ksc268s9d, 3-trifluoromethylisonicotinic acid, 3-trifluoromethyl isonicotinicacid
PubChem CID 25210500
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)pyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 191.11
Procent renhed 95%