missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)pivalanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)pivalanilide |
| CAS | 1939-19-1 |
| Molekylær formel | C12 H14 F3 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14F3NO/c1-11(2,3)10(17)16-9-6-4-5-8(7-9)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3,(H,16,17) |
| SMIL | CC(C)(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.24 |
| Formel vægt | 245.1027 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?