Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Artikelnummer. 15463317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463317 250 mg 250mg
11435590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25851.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-31-0 | C6H11F3N | 154.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-31-0
Molekylær formel C6H11F3N
Molekylvægt (g/mol) 154.16
MDL nummer MFCD02183561
InChI nøgle JOHFJTBDUSVGQB-RXMQYKEDSA-O
PubChem CID 2760776
SMIL FC(F)(F)[C@@H]1CCC[NH2+]C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)piperidine
Tæthed 1.16
Kogepunkt 128°C to 130°C
Flammepunkt 28°C (83°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.393
Mængde 250 mg
FN nummer UN2733
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 3-trifluoromethyl piperidine, dl-3-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-piperidine, 3-trifluormethyl-piperidine, piperidine,3-trifluoromethyl
IUPAC navn (3R)-3-(trifluormethyl)piperidin-1-ium
Formel vægt 153.15
Procent renhed 97%