Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
| CAS | 368-78-5 |
| Molekylær formel | C7H7N2F3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [3-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, 3-Trifluoromethylphenyl hydrazine, NSC 157345, m-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolylhydrazine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)12-11/h1-4,12H,11H2 |
| SMIL | NNc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.14 |