Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| CAS | 351-35-9 |
| Molekylær formel | C9H7F3O2 |
| MDL nummer | MFCD00004339 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.15 |
| Procent renhed | 95% |