Få mere at vide
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid |
| CAS | 1423-26-3 |
| Molekylær formel | C7H6BF3O2 |
| MDL nummer | MFCD00151854 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | FC(C1=CC(B(O)O)=CC=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.93 |
| Procent renhed | 98% |