Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)3(8)1-9-2-3/h8H,1-2H2 |
| Formel vægt | 142.0242 |