Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)isoxazol-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30457229
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457229 50 mg
30455988 100 mg
30456648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89731050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1076245-98-1
Molekylær formel C5H2NO3F3
Molekylvægt (g/mol) 181.07
IUPAC navn 3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1conc1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H2F3NO3/c6-5(7,8)3-2(4(10)11)1-12-9-3/h1H,(H,10,11)
Formel vægt 180.9987