Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2F3NO3/c6-5(7,8)3-2(4(10)11)1-12-9-3/h1H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 180.9987 |