Få mere at vide
3-Trifluoromethyl Hydroxychloroquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Trifluoromethyl Hydroxychloroquine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25ClF3N3O/c1-3-26(9-10-27)8-4-5-13(2)25-18-15-7-6-14(20)11-17(15)24-12-16(18)19(21,22)23/h6-7,11-13,27H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,24,25) |
| Formel vægt | 403.1638 |