Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466997
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466997 1 g 1g
15476997 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34087.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-36-4
Molekylær formel C7H9F3O
Molekylvægt (g/mol) 166.14
MDL nummer MFCD00034662
InChI nøgle YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-trifluoromethyl cyclohexanone, 3-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-cyclohexanone, 3-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, 1-oxo-3-trifluoromethyl cyclohexane
PubChem CID 2779355
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)cyclohexan-1-on
SMIL FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Kogepunkt 82°C (29 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
Formel vægt 166.14
Procent renhed 97%