Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid, 96%
Artikelnummer. 11356666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356666 5 g 5g
11366666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03816.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69056-67-3 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69056-67-3
Molekylær formel C5H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 154.09
MDL nummer MFCD00014374,MFCD01457157
InChI nøgle QRRCTLYMABZQCS-NSCUHMNNSA-N
Synonym beta-trifluoromethylcrotonic acid, 3-trifluoromethylcrotonic acid, 3-trifluoromethyl crotonic acid, 2z-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoic acid, heddpadiaicichiceiumlbbp, z-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid,4,4,4-trifluoro-3-methyl-, 2z
PubChem CID 5708835
IUPAC navn (Z)-4,4,4-trifluor-3-methylbut-2-ensyre
SMIL C\C(=C/C(O)=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Tæthed 1.318
Kogepunkt 158°C to 163°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.385
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1769204
Formel vægt 154.09
Procent renhed 96%