Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)cinnamine, overvejende trans, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid |
| Navn note | overvejende trans |
| Smeltepunkt | 132 °C til 136 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1963372 |
| Formel vægt | 216.16 |
| Procent renhed | ≥98% |