Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)cinnaminsyre, Mikromol™
Beskrivelse
3-(Trifluoromethyl)cinnaminsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid |
| CAS | 779-89-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H7 F3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Cinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic acid, 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid, m-(Trifluoromethyl)cinnamic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)C=Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-[3-(trifluormethyl)phenyl]prop-2-enosyre |
| Vis mere |