Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)butyric acid, 97%
Artikelnummer. 11368645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368645 1 g 1g
11378645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12160.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 348-75-4 | C5H7F3O2 | 156.104 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 348-75-4
Molekylær formel C5H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 156.104
MDL nummer MFCD00039533
InChI nøgle FFZMMBKGTNDVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethylbutyric acid, 3-trifluoromethyl butyric acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl-butanoic acid, 3-trifluoromethyl butanoic acid, 3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl, zlchem 1052, acmc-1aijc, 3-trifluoromethylbutanoic acid
PubChem CID 136174
IUPAC navn 4,4,4-trifluor-3-methylbutansyre
SMIL CC(CC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)butyric acid
Kogepunkt 90°C to 91°C (25 mmHg)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.359
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1760574
Formel vægt 156.11
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.