Få mere at vide
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15289656 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15289656 1 g 1g
15299656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289656 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450510010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 885267-96-9
Molekylær formel C13H8ClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 320.71
MDL nummer MFCD06409268
InChI nøgle WJSSWLPZDVPLIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-trifluoromethyl biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-trifluoromethyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-trifluoromethylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 16244690
IUPAC navn 4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonyl chloride
SMIL FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Analyseprocentområde 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 320.72
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.