Få mere at vide
3-(trifluormethyl)benzylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30428011
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30428011 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30428011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT222081100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Molekylær formel C8 H6 Cl F3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMIL FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
IUPAC navn 1-(chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 194.582
Formel vægt 194.011