Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30397991
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30397991 1 g
1 options
Artikelnummer. 30397991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7650031G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
CAS 27328-86-5
Molekylær formel C10 H6 F3 N O
Mængde 1 g
Synonym Acetonitrile, (α,α,α-trifluoro-m-toluoyl)- (8CI), β-Oxo-3-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionitrile, m-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(15)4-5-14/h1-3,6H,4H2
SMIL FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)CC#N
IUPAC navn 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propannitril
Molekylvægt (g/mol) 213.156
Formel vægt 213.04