Få mere at vide
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30987628
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30987628 10 g -
30982806 25 g -
30984068 100 g -
30987184 500 g -
30975754 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30987628 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1090210g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 454-92-2
Molekylær formel C8H5F3O2
MDL nummer MFCD00002519
Mængde 10 g
SMIL O=C(O)C1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 190.12
Procent renhed 98%